TEM-CF300AUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Synonym(e):
CARBON SQUARE - MESH - AU 300 MESH UL 50/BX
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
box of 50
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 300 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)