Merck
TEM-CF300-AU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Extra Thick, size 300 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Größe:
300 mesh
Verpackung:
box of 50
Verpackung
box of 50
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 300 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)