TEM-CF150CUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Synonym(e):
CARBON SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 50
Größe
150 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF150CUUL | 4061842454525 |