Merck
TEM-76043-23
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
10 nm Thick, window size 9
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Fenstergröße
9
Allgemeine Beschreibung
Silicon Nitride 10 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-76043-234065266051308