Wichtige Dokumente
T53805
Trichloracetonitril
98%
Synonym(e):
Trichlorocyanomethane, Tritox
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
58 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
83-84 °C (lit.)
Dichte
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
InChIKey
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?