Merck
SYNV200100G
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: glass
Synonym(e):
Synthware V200100G
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V200100G
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)