Merck
SYNF963024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
30 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 32 mm
Synonym(e):
Synthware F963024, filter funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F963024
Kapazität
30 mL
30 mL
Platte AD
32 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)