SYNF909100G
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F909100G, modified Schlenk reaction flask
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F909100G
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)