SYNF892450
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F892450
Kapazität
50 mL
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)