SYNF549100
Synthware™ reaction flask with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F549100, Schlenk flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F549100
Kapazität
100 mL
100 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)