Merck
SYNF501010
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware F501010, microscale flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Materialien
black Nylon cap
flat bottom
glass flask
Verbindung
joint neck14/20
joint: ST/NS14/10
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F501010
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE-faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-ring s, see R014; for septa, see R1420.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)