SYNF490258
Synthware™ storage flask with high vacuum valve and side arm
250 mL, valve size 0-8 mm
Synonym(e):
Synthware F490258, round bottom flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F490258
Kapazität
250 mL
250 mL
Ventilgröße
0-8 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)