SYNF474250A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F474250A, glass separatory funnel
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F474250A
Kapazität
250 mL
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)