SYNF451010
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
10 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonym(e):
Synthware F451010, glass separatory funnel
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F451010
Kapazität
10 mL
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)