SYNF392475
Synthware™ powder funnel with 60 degree offset
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Synonym(e):
Synthware F392475, glass powder funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F392475
Oberteil Durchm.
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with multi-neck flasks.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF392475-1EA | 4061832193731 |