Merck
SYNF301450
Synthware single-neck round-bottom flask
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F301450, glass round flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.17
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F301450
Kapazität
50 mL
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF301450-1EA4061832192918