SYNC382630
Synthware™ chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
Synonym(e):
Synthware C382630, glass chromatograpy column
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C382630
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
20.0 mm × 305 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
With 35/20 spherical joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)