Merck
SYNC159200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm
Synonym(e):
Synthware C159200, glass West condenser
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C159200
Mantel L
200 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)