Merck
SYNA602424
Synthware modified anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A602424, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A602424
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNA602424-1EA4061832189529