SYNA351024
Synthware™ distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Empfohlene Produkte
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top10/18
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A351024
Eintauchtiefe
50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.