SYNA301922
Synthware™ vacuum or argon/nitrogen adapter with hose connection on top
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A301922, inert gas adapter, vacuum adapter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A301922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With hose connection on the top and male joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA301922-1EA | 4061832189147 |