SLW4513/60M
Pyrex® Culture tube cap inserts
thread size 60 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4513/60M
Empfohlene Produkte
Gewindegröße
60 mm
Hersteller/Markenname
4513/60M
SciLabware
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Insert Only
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)