SLW4506/45F
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
yellow, thread 45 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4506/45F
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
yellow
Hersteller/Markenname
4506/45F
SciLabware
Gewinde
45 mm
Allgemeine Beschreibung
- For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
- Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
- Autoclavable up to 140 deg. C
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)