Merck
SLW2145/03M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 70 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2145/03M
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Filterdurchm.:
70—90 mm
Schaft L:
150 mm
Schaft AD:
8 mm
Oberteil AD:
70 mm
Materialien:
borosilicate glass
Hersteller/Markenname:
2145/03M
SciLabware
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 70 - 90 mm
Leistungsmerkmale
long stem
Hersteller/Markenname
2145/03M
SciLabware
Filterdurchm.
70—90 mm
Schaft L
150 mm
Schaft AD
8 mm
Oberteil AD
70 mm
Allgemeine Beschreibung
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)