SLW1636/34MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 28 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1636/34MP
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1636/34MP
AD × L
18 mm × 180 mm
Kappengröße
18 mm
Kapazität
28 mL
Wandstärke
1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)