Merck
SIK7914-10
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
InChI
1S/C6H8O6P2/c7-13(8,9)5-1-2-6(4-3-5)14(10,11)12/h1-4H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
InChIKey
JHDJUJAFXNIIIW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)