SIK7718-10
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium chloride
≥95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H41ClNO3P
Molekulargewicht:
385.95
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Anwendung
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)