SIK7701-10
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H29ClNO3P
Molekulargewicht:
301.79
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Anwendung
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SIK7701-10-1G | 4061826710135 |
SIK7701-10-250MG | 4061833487341 |