Merck
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H30BrO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.27
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
SMILES String
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
Anwendung
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)