Wichtige Dokumente
SIK2703-10
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
SMILES String
n1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SIK2703-10-1G | 4061842381630 |
SIK2703-10-250MG | 4061842381647 |