S607
2-Hydroxybenzohydroxamsäure
99%
Synonym(e):
N,2-Dihydroxybenzamid, Salicylhydroxamsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
177 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
ONC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8-11/h1-4,9,11H,(H,8,10)
InChIKey
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- To prepare phenylboronic acid-based bioconjugates for chromatographic applications.
- As a ligand to synthesize Fe(III), Cu(II), Ni(II) and Zn(II) complexes.
- As a selective collector in the segregation of oxide minerals using the flotation method.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?