Wichtige Dokumente
QBD11487
MAL-dPEG®24-Tris(-dPEG®24-Tris(m-dPEG®24)3)3
>95% (HPLC)
Synonym(e):
9-arm mPEG 14K PEG1000-MAL, Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-PEG24-Tris(-PEG24-Tris(m-PEG24)3)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)