Wichtige Dokumente
QBD11471
MAL-dPEG®12-Tris(m-dPEG®24)3
>95% (HPLC)
Synonym(e):
Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-NH-PEG600-Tris(mPEG1000)3, MAL-PEG12-Tris(m-PEG24)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)