P56100
Pyrazincarbonsäure
99%
Synonym(e):
Pyrazinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
222-225 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChIKey
NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable