Wichtige Dokumente
N27802
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
99% (GC)
Synonym(e):
Lamprecid, TFM
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (GC)
Form
powder
bp
135-138 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
InChIKey
ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA2(760)
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?