MT51350092
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 250 mL
Synonym(e):
conductivity calibration standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350092
Volumen
250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)