Merck
MT51344776
Mettler-Toledo ISE standard solution
Iodide
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Form
liquid
Leistungsmerkmale
1000 mg/L Concentration
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344776
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
ISE standad for ion-selective electrodes
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT51344776
MT51344776-1EA
MT51344776-500ML