Merck
MT51340293
Mettler-Toledo InLab® membrane kit for InLab® 605 dissolved oxygen sensor
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51340293
Rechtliche Hinweise
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT51340293-1KIT