MP8475205
MakroPor, silicon membrane
thickness 475 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
Verpackung
pkg of 5 pieces
Größe
20 mm × 20 mm
Dicke
475 μm
Porengröße
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)