Wichtige Dokumente
M48171
6-Methyl-2-Heptanol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?