Merck
M4007
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanethiol
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Mercaptoethylsulfid, Bis-(2-mercaptoethyl)-sulfid
About This Item
Lineare Formel:
(HSCH2CH2)2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.32
Beilstein:
1445994
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5961 (lit.)
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCSCCS
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH