Wichtige Dokumente
M23004
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin -dihydrochlorid
technical grade, 90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
InChIKey
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?