Merck
L479896
(5E)-3-(3-ETHOXYPROPYL)-5-{[3-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H27N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.651
MDL-Nummer: