JRD0254
(5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)(p-tolyl)methanone
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cnn(c2N)-c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C17H14FN3O/c1-11-2-4-12(5-3-11)16(22)15-10-20-21(17(15)19)14-8-6-13(18)7-9-14/h2-10H,19H2,1H3
InChIKey
PRQLUOWJZCYDNJ-UHFFFAOYSA-N