Merck
JKA5282
Sigma-Aldrich
FMOC-PEG5K-Succinimide Butanoate
average Mn 5000
About This Item
Lineare Formel:
C13H9CH2OOCNH(CH2CH2O)nCH2CH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.23
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5000
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)