HAM59000-45
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1005 BFP, volume 5 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1005 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-45
Parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
ID × AD
10.3 mm × 13.5 mm
Volumen
5 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)