GF99991300
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 200 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI536020
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 999-913-00
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
10 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)