Merck
GF99704627
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.2 mm, L 20 m
Synonym(e):
ES305920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 997-046-27
Länge
20 m
Durchmesser
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)