GF99376587
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 200mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
W 180210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 993-765-87
Größe × Dicke
25 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99376587-1EA | 4061825416090 |
GF99376587-2EA | 4061829979645 |