GF99316503
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 0.5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030275
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 993-165-03
Größe × Dicke
0.5 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)